Documents
264385
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Densité
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
Clé InChI
GDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Difluorobenzylamine has been used as amine building block in tandem Ugi/Diels-Alder reaction on soluble polymer support.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Parallel synthesis of tandem Ugi/Diels-Alder reaction products on a soluble polymer support directed toward split-pool realization of a small molecule library.
Oikawa M, et al.
Tetrahedron Letters, 46(3), 415-418 (2005)