Documents
263788
Sigma-Aldrich
8-Azidoadenosine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.27
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(N=[N+]=[N-])nc12