262986
Ytterbium
chips, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.9% trace rare earth metals basis
Forme
chips
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Résistivité
28 μΩ-cm, 20°C
pb
1196 °C (lit.)
Pf
824 °C (lit.)
Densité
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clé InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.