261092
Europium
ingot, under oil, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace rare earth metals basis
Forme
ingot
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: europium
Résistivité
81 μΩ-cm, 20°C
pb
1527 °C (lit.)
Pf
822 °C (lit.)
Densité
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
Clé InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.