Key Documents
261009
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) sepulchrate tris(tetraphenylborate)
Synonyme(s) :
1,3,6,8,10,13,16,19-Octaazabicyclo[6.6.6]eicosanecobalt tris(tetraphenylborate)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C84H90B3CoN8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1303.03
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
[Co+3].C1CNCN2CNCCNCN(CN1)CNCCNC2.c3ccc(cc3)[B-](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)[B-](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[B-](c%12ccccc%12)(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14
Forme physique
Organic-soluble form of cobalt(III) sepulchrate
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable