Key Documents
260924
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)niobium(IV) dichloride
95%
Synonyme(s) :
Di(cyclopentadienyl)niobium(IV) dichloride, Niobocene dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10Cl2Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pertinence de la réaction
core: niobium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Nb]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
CYMWZQTUXXEBCR-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Chain growth in controlled polymerization reactions
  • Reduction elimination reactions
  • Olefin polymerization reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable