Principaux documents
259578
Sigma-Aldrich
Bromotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]3RhBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
972.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
Br[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Conditionnement
Packaged in glass bottles