Key Documents
257702
Sigma-Aldrich
Thioridazine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H26N2S2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Chaîne SMILES 
Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
InChI
1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Clé InChI
NZFNXWQNBYZDAQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3