Principaux documents
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Benzoin
99%
Synonyme(s) :
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
135-137 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
Clé InChI
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
Application
Chiral starting material.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable