Principaux documents
256013
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)cyclopropyl phenyl sulfide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C1(CC1)Sc2ccccc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter