Principaux documents
255874
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxovalerate
98%
Synonyme(s) :
Methyl 3-oxopentanoate, Methyl propionylacetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2COCH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Beilstein:
1753684
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(=O)CC(=O)OC
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter