255114
3-Nitroanisole
99%
Synonyme(s) :
1-Methoxy-3-nitrobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
121-123 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
WGYFINWERLNPHR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable