Key Documents
254959
Sigma-Aldrich
Allyl acetoacetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro Beilstein :
1758569
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
194-195 °C/737 mmHg (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup