Principaux documents
254088
Sigma-Aldrich
Gold(I) cyanide
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
AuCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: gold
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Au]C#N
InChI
1S/CN.Au/c1-2;
Clé InChI
DRJJJWGHLJZDGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges