253383
3-(Maleimidomethyl)-PROXYL
Synonyme(s) :
3-(Maleimidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(CN2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O]
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable