251712
tert-Butyl glycidyl ether
99%
Synonyme(s) :
(tert-Butoxymethyl)oxirane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
SFJRUJUEMVAZLM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup