Key Documents
251151
Sigma-Aldrich
(Anisole)tricarbonylchromium(0)
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5OCH3)Cr(CO)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
99%
Pf
84-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COc1ccccc1