Principaux documents
250430
Sigma-Aldrich
2-Benzylamino-4-methylpyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc(NCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c1-11-7-8-14-13(9-11)15-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
QHDJYTUZWBABGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable