249424
2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
99%
Synonyme(s) :
Pentabromotoluene
About This Item
Pureté
99%
Pf
285-286 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
Clé InChI
OZHJEQVYCBTHJT-UHFFFAOYSA-N