Key Documents
249246
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyl chloride
98%
Synonyme(s) :
(1R)-(−)-Menthyl chloride, (1S,2R,4R)-2-Chloro-1-isopropyl-1-methylcyclohexane, [1S-(1α,2β,4β)]-2-Chloro-4-methyl-1-(methylethyl)cyclohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.71
Numéro Beilstein :
1902297
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −52.4°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.4634 (lit.)
Point d'ébullition
101-101.5 °C/21 mmHg (lit.)
Pf
−20-−16.5 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1Cl
InChI
1S/C10H19Cl/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
OMLOJNNKKPNVKN-KXUCPTDWSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup