Principaux documents
248029
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
132-134 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, faintly yellow
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
LBQMIAVIGLLBGW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Difluorobenzoic acid has been quantitated in ground water samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
René K Juhler et al.
Journal of chromatography. A, 957(1), 11-16 (2002-07-10)
A sensitive LC-MS-MS method for the direct determination and quantification of 15 fluorobenzoic acids (FBAs) was developed. FBAs are used as conservative tracers for hydrological modelling of water flow and in studies of pesticides and other xenobiotic compounds. The use