Principaux documents
248002
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl sulfide
98%
Synonyme(s) :
Decafluorodiphenyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
(C6F5)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(Sc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C12F10S/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
Clé InChI
ZOUZMRQINDFFOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable