Principaux documents
247723
Sigma-Aldrich
4-[(1-Methyl-4(1H)-pyridinylidene)ethylidene]-2,5-cyclohexadien-1-one hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H13NO · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.26 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
233-238 °C (lit.)
λmax
443 nm
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable