Principaux documents
247707
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorotoluene
≥99%
25 G
119,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
119,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Cl)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
158 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
MKFCYQTVSDCXAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Fourier Transform (FT)-IR and FT-Raman spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluorotoluene have been studied[1].
Application
4-Chloro-2-fluorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-fluoro-benzylbromide[2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
S Ramalingam et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(1), 429-436 (2010-12-15)
FT-IR (4000-100 cm(-1)) and FT-Raman (4000-100 cm(-1)) spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluoro toluene (4Cl2FT) have been recorded using Bruker IFS 66 V spectrometer. Ab initio-HF (HF/6-311++G (d, p)) and DFT (B3LYP/6-311++G and B3PW91/6-311++G (d, p)) calculations have been performed
Synthesis and antitumor activity of platinum (II) complexes containing substituted ethylenediamine ligands.
Brunner H, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 25(1), 35-44 (1990)