246921
1,8-Bis(bromomethyl)naphthalene
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
131-133 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCc1cccc2cccc(CBr)c12
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-10-5-1-3-9-4-2-6-11(8-14)12(9)10/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
GCZOMCDXYFMAGP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges