Principaux documents
24608
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-Chloro-4-nitrophenethole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.61
Beilstein:
2097342
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (HPLC)
Impuretés
≤1% water
Perte
≤1.5% loss on drying
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(OCCCl)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable