Key Documents
245437
Sigma-Aldrich
α-(Cyanoimino)-3,4-dichlorophenethylamine
99%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2C(=NCN)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N\C(Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)=N/C#N
InChI
1S/C9H7Cl2N3/c10-7-2-1-6(3-8(7)11)4-9(13)14-5-12/h1-3H,4H2,(H2,13,14)
Clé InChI
FPJZOLMBOBRFFS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges