Key Documents
244708
Sigma-Aldrich
1,1,3-Trimethoxypropane
99%
Synonyme(s) :
3-Methoxypropionaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
45-46 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCC(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-5-4-6(8-2)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
Application
1,1,3-Trimethoxypropane may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup