Principaux documents
244368
Sigma-Aldrich
2-Butyn-1-al diethyl acetal
98%
Synonyme(s) :
1,1-Diethoxy-2-butyne
About This Item
Formule linéaire :
CH3C≡CCH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)C#CC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter