242136
4-Nitrophenyl 4-morpholinylphosphonochloridate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12ClN2O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
54-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(=O)N2CCOCC2)cc1