Principaux documents
241857
Sigma-Aldrich
Lanthanum hexaboride
powder, 10 μm, 95%
Synonyme(s) :
Lanthanum boride
About This Item
Formule linéaire :
LaB6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit 241857 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
for analytical purposes
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Taille des particules
10 μm
Pf
2210 °C
Densité
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
Clé InChI
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Application
One of the best thermionic emitters. Effective in improving diamond nucleation in the chemical vapor deposition of diamond on substrate surfaces.[1]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Maeda, H. et al.
Journal of Crystal Growth, 121, 507-507 (1992)