Key Documents
241652
Sigma-Aldrich
1-Bromo-6-chlorohexane
95%
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)6Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.52
Numéro Beilstein :
1697304
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12BrCl/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Clé InChI
JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-6-chlorohexane was used in the synthesis of zinc reagent by reacting with Mg turnings in the presence of ZnCl2 and LiCl.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Tobias D Blümke et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(23), 4082-4084 (2010-04-10)
Alkyl bromides bearing various functional groups are smoothly converted to functionalized alkylzinc reagents by the direct insertion of magnesium in the presence of LiCl and ZnCl(2).