Documents
241598
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl isocyanate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5414 (lit.)
Point d'ébullition
94.8-95.5 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The IR and Raman spectra of 2-methoxyphenyl isocyanate was studied.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Jayashree Yenagi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 261-268 (2012-03-03)
IR and Raman spectral measurements in the region 3500-400/50 cm(-1) have been made for the liquid samples of 2-Methoxyphenyl isocyanate and 2-Methoxyphenyl isothiocyanate. A complete assignment of the measured bands has been proposed as aided by conformational and vibration analyses