240974
Methylhydroquinone
≥99%
Synonyme(s) :
Toluhydroquinone
About This Item
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
341.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
172 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves