Principaux documents
239178
Sigma-Aldrich
Tri-Chek buffer capsule set
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
1 SET
102,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 SET
102,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.79
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution.
Informations légales
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Hydrion color key buffer 1 vial
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2