Principaux documents
238805
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-2,6-heptadienal, mixture of isomers
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4676 (lit.)
Point d'ébullition
91 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
Clé InChI
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter