Key Documents
238783
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,6-heptadienal,mixture of isomers
96%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4664 (lit.)
Point d'ébullition
47 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CC=C)C=C(C)C=O