237396
2-tert-Butylcyclohexanone
97%
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
62.5 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ZRYDPLOWJSFQAE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup