Principaux documents
237299
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Gd
≥99%
Synonyme(s) :
Gadolinium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Gd(tmhd)3
About This Item
Formule linéaire :
Gd(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
707.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥99%
Pf
182-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C1=[O][Gd]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4