Principaux documents
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-Tetrahydroanthraquinone
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Pf
99-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13