235563
N,N′-Di-tert-butylcarbodiimide
99%
124,00 $
About This Item
124,00 $
Produits recommandés
Essai
99%
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)N=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-8(2,3)10-7-11-9(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
IDVWLLCLTVBSCS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Application
- As a reagent for the guanylation of aryl amines catalyzed by lanthanum amides.[1]
- To prepare dichloroimidazolidine-4,5-dione by reacting with oxalyl chloride, which is a key intermediate for the synthesis of N,N′-diamidocarbenes.[2]
- To prepare the iridium complex of benzamidine named Ir(FMeppy)2(N,N′-di-tert-butyl-4-methyl-benzamidine).[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup