Principaux documents
235520
Sigma-Aldrich
3-Methyladipoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCOCH2CH2CH(CH3)CH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
pb
117-119 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CCC(Cl)=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-5(4-7(9)11)2-3-6(8)10/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
YDDUPABDRNKFDU-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methyladipoyl chloride has been used in the preparation of :
  • polyester hydrochlorides[1]
  • polyamides, having potential non-linear optical characteristics[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and characterisation of polyamides and polyimides from amino/methylene bis [benzenamine] styryl pyridines.
Peesapati V, et al.
Polymer International, 43(1), 8-12 (1997)
Modification of montmorillonite by cationic polyesters.
Huskic M, et al.
Applied Clay Science, 43(3), 420-424 (2009)