Principaux documents
234540
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
253-255 °C (lit.)
Densité
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1