Principaux documents
23404
Sigma-Aldrich
Polymerisation inhibitor CT
48-52% styrene basis (GC), 48-52% guaiacol basis (GC)
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Composition
guaiacol, 48-52% GC
styrene, 48-52% GC
Impuretés
Styrene
Indice de réfraction
n20/D 1.5435-1.5440
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C