Documents
233935
Sigma-Aldrich
L-Malic acid disodium salt monohydrate
98%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-Hydroxysuccinic acid disodium salt, (S)-(−)-Malic acid disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
NaO2CCH2CH(OH)CO2Na · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]21/D −7.0°, c = 15 in H2O
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].O[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable