Principaux documents
232866
Sigma-Aldrich
1-(3-Hydroxyphenyl)urea
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4NHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Pf
182-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
Clé InChI
IPRCBIWIPMJXIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable