Principaux documents
232114
Sigma-Aldrich
Platinum on alumina
greener alternative
extent of labeling: 1 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
Synonyme(s) :
Pt/Al2O3
25 G
218,00 $
100 G
653,00 $
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
218,00 $
100 G
653,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
pellets
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
1 wt. % loading
Taille des particules
3.2 mm
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Platinum on alumina (Pt/Al2O3) (1 wt. % loading, 3.2 mm, pellets) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
  • in the hydrodechlorination of chlorobenzenes[1]
  • oxidation, reduction, and decomposition[2]
  • in methanol steam reforming[3]
  • hydrocarbon combustion[4][5]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Paquette, L. A.; Miyahara, Y.; Doecke, C. W.
Journal of the American Chemical Society, 1716, 1716-1716 (1986)
Fraenkel, G.; Gallucci, J.; Rosenzweig, H. S.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 677-677 (1989)
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Manta CM, et al.
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)
Preparation of Platinum-Supported Alumina Lewis Superacid Catalyst Using a CVD Method
Ayame A, et al.
Studies in Surface Science and Catalysis, 90, 257-262 (1994)
Low-temperature hydrodechlorination of chlorobenzenes on platinum-supported alumina catalysts
Hashimoto Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 250(12), 247-254 (2003)