230669
4-Phenoxyphenol
99%
Synonyme(s) :
Hydroquinone monophenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
80-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H
Clé InChI
ZSBDGXGICLIJGD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
338.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
170 °C - closed cup