23000
2-Chloroethanol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.78 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Limite d'explosivité
16 %
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
Point d'ébullition
129 °C (lit.)
Pf
−89 °C (lit.)
Densité
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10.0 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Clé InChI
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup