229768
Magnesium acetate tetrahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: magnesium
Pf
72-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable